Chromium(III) chloride, anidro ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 10025-73-7
Molecular Formula: CrCl3
Formula Weight: 158.35
Physical Form: Flake
Density: 2.87
Appearance: Violet
Melting Point: ca 1150°
Merck Reference: 14,2222
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00010948
Formula:
Cl₃Cr Punto di fusione: ∼ 1150 °C Densità: 2,87 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010948 CAS Number: 10025-73-7 EINECS: 233-038-3 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,2222 |