Chromium(III) chloride, anidro 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Chromium trichloride
Purity: 98%
CAS No.: 10025-73-7
Molecular Formula: CrCl3
Formula Weight: 158.35
Physical Form: Crystalline
Density: 2.87
Appearance: Violet
Boiling Point: 1300(subl)
Merck Reference: 14,2222
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00010948
Formula:
Cl₃Cr Peso molecolare: 158,35 g/mol Punto di ebollizione: 1300 °C (subl.) Punto di fusione: 1152 °C Densità: 2,87 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010948 CAS Number: 10025-73-7 EINECS: 233-038-3 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,2222 |