Stampa…
Chromium(II) chloride, anidro 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Chromium dichloride
L14342.06 L14342.14 L14342.22
L14342.06EA 84.9 EUR
L14342.06 L14342.14 L14342.22
Chromium(II) chloride, anidro 97%
Chromium(II) chloride
Purity: 97% CAS No.: 10049-05-5 Molecular Formula: CrCl2 Formula Weight: 122.90 Odour: Odourless Melting Point: 824° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00010947
Formula: Cl₂Cr
Peso molecolare: 122.9 g/mol
Punto di ebollizione: 1302
Punto di fusione: 824 °C
Densità: 2.878
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010947
CAS Number: 10049-05-5
EINECS: 233-163-3
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 14,2244