Stampa…
Chromium(II) chloride 99.9% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Chromium dichloride
315190050 315190010 315190250
ACRO315190050EA 200 EUR
ACRO315190050 ACRO315190010 ACRO315190250
Chromium(II) chloride 99.9% (trace metals basis)
Chromium(II) chloride
Formula: Cl₂Cr
Peso molecolare: 122.9 g/mol
Punto di ebollizione: 1302
Punto di fusione: 824 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010947
CAS Number: 10049-05-5
EINECS: 233-163-3
Merck Index: 13,02264
Visualizza i codici
Appearance Off-white to grey-green Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %