Stampa…
Chromium(II) chloride 90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
223810050 223810100
ACRO223810050EA 99 EUR
ACRO223810050 ACRO223810100
Chromium(II) chloride 90%
Chromium(II) chloride
Formula: Cl₂Cr
Punto di ebollizione: 1302 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 824 °C
Densità: 2,87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010947
CAS Number: 10049-05-5
EINECS: 233-163-3
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02264
Visualizza i codici
Appearance Green to grey Powder
Titration Argentometric ≥88 %