Stampa…
Vanadio (V) ossido, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00824.0250 1.00824.1000
1.00824.0250EA 849 EUR
1.00824.0250 1.00824.1000
Vanadio (V) ossido, Supelco®
Vanadio (V) ossido
Formula: O₅V₂
Punto di ebollizione: 1750 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 690 °C
Densità: 3,35 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011457
CAS Number: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
UN: 2862
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09987
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 690 °C
Molar Mass 181.88 g/mol
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Boiling Point 1750 °C (decomposition)
Density 3.36 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)