Vanadio (V) ossido ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Vanadio pentossido, Pentaossido di divanadio
Purity: 99.99%
CAS No.: 1314-62-1
Molecular Formula: V2O5
Formula Weight: 181.88
Density: 3.357
Appearance: Orange
Odour: Odourless
Melting Point: 690°
Boiling Point: 1750° dec.
Merck Reference: 14,9921
UN No.: 2862
MDL No.: MFCD00011457
Formula:
O₅V₂ Punto di ebollizione: 1750 °C (dec.) Punto di fusione: 690 °C Densità: 3,357 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011457 CAS Number: 1314-62-1 EINECS: 215-239-8 UN: 2862 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,9921 |