Stampa…
Vanadio (V) ossido 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
207995000 207991000 207990025
ACRO207995000EA 135 EUR
ACRO207995000 ACRO207991000 ACRO207990025
Vanadio (V) ossido 98+%
Vanadio (V) ossido
Formula: O₅V₂
Punto di ebollizione: 1750 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 690 °C
Densità: 3,35 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011457
CAS Number: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
UN: 2862
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09987
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange-brown Powder
Assay ≥98.0 %
Particle size ≤500 µm
Chromium (Cr) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤1000 ppm
Silicon (Si) ≤200 ppm
Sodium oxide (Na2O) ≤300 ppm
Potassium oxide (K2O) ≤300 ppm