Stampa…
Vanadio (V) ossido 99.6+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
206422500 206420010
ACRO206422500EA 84.4 EUR
ACRO206422500 ACRO206420010
Vanadio (V) ossido 99.6+%
Vanadio (V) ossido
Formula: O₅V₂
Punto di ebollizione: 1750 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 690 °C
Densità: 3,35 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011457
CAS Number: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
UN: 2862
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09987
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange-brown Powder
Assay ≥99.60 %
Chromium (Cr) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤300 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Silicon (Si) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm