Vanadium(IV) oxide ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 12036-21-4
Molecular Formula: O2V, may contain V6O13
Formula Weight: 82.94
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 4.339
Appearance: Black
Melting Point: 1967°
UN No.: 3285
MDL No.: MFCD00049702
Formula:
O₂V Punto di ebollizione: 2700 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1967 °C Densità: 4,339 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049702 CAS Number: 12036-21-4 EINECS: 234-841-1 UN: 3285 ADR: 6.1,III |