Stampa…
Tantalio (V) ossido, Patinal®
Fornitore: Merck
Synonyms: Tantalum(V) oxide, Ditantalum pentaoxide
1.08500.0100 1.08500.1000
1.08500.0100EA 0 EUR
1.08500.0100 1.08500.1000
Tantalio (V) ossido, Patinal®
Tantalio (V) ossido
Formula: O₅Ta₂
Peso molecolare: 441,89 g/mol
Punto di fusione: 1870…1880 °C
Densità: 8,2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011254
CAS Number: 1314-61-0
EINECS: 215-238-2
Merck Index: 14,09056