Stampa…
Tantalio (V) ossido ≥99.5% (metals basis), Spectrographic Grade
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
73118.22 73118.14
73118.22EA 320 EUR
73118.22 73118.14
Tantalio (V) ossido ≥99.5% (metals basis), Spectrographic Grade
Tantalio (V) ossido
Purity: 99.5% CAS No.: 1314-61-0 Molecular Formula: Ta2O5 Formula Weight: 441.89 Physical Form: Powder Density: 8.2 Melting Point: 1800° Merck Reference: 14,9056 MDL No.: MFCD00011254
Formula: O₅Ta₂
Punto di fusione: 1800 °C
Densità: 8,2
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011254
CAS Number: 1314-61-0
EINECS: 215-238-2
Merck Index: 14,9056