Tantalio (V) ossido ≥99.993% (metals basis excluding Nb), Puratronic® (max. 0.005% Nb)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.993%
CAS No.: 1314-61-0
Molecular Formula: Ta2O5
Formula Weight: 441.89
Physical Form: Powder
Density: 8.2
Melting Point: 1800°
Merck Reference: 14,9056
MDL No.: MFCD00011254
Formula:
O₅Ta₂ Punto di fusione: 1800 °C Densità: 8,2 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011254 CAS Number: 1314-61-0 EINECS: 215-238-2 Merck Index: 14,9056 |