Stampa…
Tantalio (V) ossido 99.99% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
194170100 194170500
ACRO194170100EA 57.4 EUR
ACRO194170100 ACRO194170500
Tantalio (V) ossido 99.99% (trace metals basis)
Tantalio (V) ossido
Formula: O₅Ta₂
Punto di fusione: 1872 °C
Densità: 8,2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011254
CAS Number: 1314-61-0
EINECS: 215-238-2
Merck Index: 14,09056
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %