Stampa…
Niobio (V) ossido ≥99.95% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Diniobium pentaoxide, Niobium pentoxide
36478.14 36478.22
36478.14EA 107 EUR
36478.14 36478.22
Niobio (V) ossido ≥99.95% (metals basis)
Niobio (V) ossido
Purity: 99.95% CAS No.: 1313-96-8 Molecular Formula: Nb2O5 Formula Weight: 265.81 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 4.6 Melting Point: 1520° Merck Reference: 14,6559 MDL No.: MFCD00011128
For vacuum deposition
Formula: Nb₂O₅
Peso molecolare: 265.81 g/mol
Punto di fusione: 1520 °C
Densità: 4.6
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011128
CAS Number: 1313-96-8
EINECS: 215-213-6
Merck Index: 14,6559