Stampa…
Niobio (V) ossido 99.99% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Diniobium pentaoxide, Niobium pentoxide
193630500 193630100 193632500
ACRO193630500EA 140 EUR
ACRO193630500 ACRO193630100 ACRO193632500
Niobio (V) ossido 99.99% (trace metals basis)
Niobio (V) ossido
Formula: Nb₂O₅
Peso molecolare: 265,81 g/mol
Punto di fusione: 1520 °C
Densità: 4,47 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011128
CAS Number: 1313-96-8
EINECS: 215-213-6
Merck Index: 14,06559
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %