Tantalum pentafluoride ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 7783-71-3
Molecular Formula: TaF5
Formula Weight: 275.94
Physical Form: Powder
Density: 4.74
Appearance: White
Melting Point: 96.8°
Boiling Point: 229.5°
Solubility: Decomposes in water forming tantalum oxyfluoride. Soluble in conc. and fuming HNO3
Merck Reference: 14,9055
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00042542
Formula:
F₅Ta Punto di ebollizione: 229,5 °C Punto di fusione: 96,8 °C Densità: 4,74 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042542 CAS Number: 7783-71-3 EINECS: 232-022-3 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,9055 |