Vanadium(III) chloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
Cl₃V Punto di fusione: 250 °C (dec.) Densità: 3 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011454 CAS Number: 7718-98-1 EINECS: 231-744-6 UN: 2475 ADR: 8,III |
Appearance | Dark blue to violet to black Powder |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |
Insoluble matter | ≤0.5 % (in water) |