Tantalum pentachloride ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Tantalum (V) chloride
Ampuled under argon
Purity: 99.99%
CAS No.: 7721-01-9
Molecular Formula: TaCl5
Formula Weight: 358.21
Physical Form: Resublimed Crystalline, Ampouled under argon
Density: 3.68
Appearance: White to pale yellow
Odour: Acidic
Melting Point: 216°
Boiling Point: 242°
Merck Reference: 14,9054
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011253
Formula:
Cl₅Ta Peso molecolare: 358,21 g/mol Punto di ebollizione: 242 °C Punto di fusione: 216 °C Densità: 3,68 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011253 CAS Number: 7721-01-9 EINECS: 231-755-6 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,9054 |