Stampa…
Tantalum pentachloride 99.99% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Tantalum (V) chloride
203910050 203910250 203911000
ACRO203910050EA 51.1 EUR
ACRO203910050 ACRO203910250 ACRO203911000
Tantalum pentachloride 99.99% (trace metals basis)
Tantalum pentachloride
Formula: Cl₅Ta
Peso molecolare: 358.21 g/mol
Punto di ebollizione: 232…235 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 221 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011253
CAS Number: 7721-01-9
EINECS: 231-755-6
UN: 3260
ADR: 8 II
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤100 ppm