Stampa…
Niobium(V) chloride ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Niobium pentachloride
confezionato sotto argo
43729.22 43729.14 43729.06
43729.22EA 1175 EUR
43729.22 43729.14 43729.06
Niobium(V) chloride ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Niobium(V) chloride
Purity: 99.999% CAS No.: 10026-12-7 Molecular Formula: NbCl5 Formula Weight: 270.20 Physical Form: Powder, Packaged under argon Density: 2.74 Melting Point: 208.3° Boiling Point: 248.2° Merck Reference: 14,6557 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011127
Formula: Cl₅Nb
Peso molecolare: 270,17 g/mol
Punto di ebollizione: 248,2 °C
Punto di fusione: 208,3 °C
Densità: 2,74
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011127
CAS Number: 10026-12-7
EINECS: 233-059-8
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,6557