Niobium(V) chloride ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
confezionato sotto argo
Purity: 99.9%
CAS No.: 10026-12-7
Molecular Formula: Cl5Nb
Formula Weight: 270.20
Physical Form: -100 Mesh Powder, Packaged under argon
Density: 2.74
Appearance: Yellow
Odour: Acidic
Melting Point: 208.3°
Boiling Point: 248.2°
Merck Reference: 14,6557
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011127
Formula:
Cl₅Nb Punto di ebollizione: 248,2 °C Punto di fusione: 208,3 °C Densità: 2,74 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011127 CAS Number: 10026-12-7 EINECS: 233-059-8 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,6557 |