Tantalum pentabromide ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 13451-11-1
Molecular Formula: TaBr5
Formula Weight: 580.49
Physical Form: -8 Mesh Powder
Density: 4.67
Appearance: Yellow
Odour: Pungent
Melting Point: 265°
Boiling Point: 348.8°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00049563
Formula:
Br₅Ta Punto di ebollizione: 348,8 °C Punto di fusione: 265 °C Densità: 4,67 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049563 CAS Number: 13451-11-1 EINECS: 236-618-4 UN: 3260 ADR: 8,III |