Stampa…
Titanium(IV) propanolate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21107.0100 8.21107.0500
8.21107.0100EA 38.6 EUR
8.21107.0100 8.21107.0500
Titanium(IV) propanolate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) propanolate
Formula: C₁₂H₂₈O₄Ti
Punto di ebollizione: 137 °C (7 hPa)
Densità: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009365
CAS Number: 3087-37-4
EINECS: 221-411-3
UN: 2413
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 284.22 g/mol
Boiling Point 170 °C (36 hPa)
Flash Point 38 °C
Refractive Index 1.4962 (25 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)