Titanium(IV) ethanolate per sintesi
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₈H₂₀O₄Ti Punto di ebollizione: 150 °C (1013 hPa) Densità: 1,107 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 33 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009071 CAS Number: 3087-36-3 EINECS: 221-410-8 UN: 1993 ADR: 3,II |
Solubility | (20 °C) Hydrolysis |
Melting Point | -40 °C |
Molar Mass | 228.15 g/mol |
Boiling Point | 150 - 155 °C (16 hPa) |
Flash Point | 33 °C |
Refractive Index | 1.5043 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.08 g/cm3 (20 °C) |