Titanium(IV) ethanolate 85% tech. contains 5-15% isopropanol
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Titanium (IV) ethoxide, Titanium tetraethanolate, Tetraethyl orthotitanate
Formula:
C₈H₂₀O₄Ti Peso molecolare: 228.12 g/mol Punto di ebollizione: 150…152 °C (10 mmHg) Densità: 1.08 g/cm³ Flash Pt: 29 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009071 CAS Number: 3087-36-3 EINECS: 221-410-8 UN: 1993 ADR: 3 III |
Appearance | Clear colorless to dark yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥85 % |
Isopropyl alcohol | 5 to 15 % |