Titanium(IV) butanolate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Titanium (IV) butoxide, Titanium tetrabutanolate, Tetra-n-butyl orthotitanate, Titanium (IV) n-butoxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₁₆H₃₆O₄Ti Peso molecolare: 340.34 g/mol Punto di ebollizione: 310 Punto di fusione: –55 °C Densità: 0.993 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 47 Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009433 CAS Number: 5593-70-4 EINECS: 227-006-8 UN: 1993 ADR: 3 II |
Solubility | (20 °C) (slow decomposition) |
Melting Point | -40 °C |
Molar Mass | 340.32 g/mol |
Boiling Point | 310 - 314 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 5.6 hPa (20 °C) |
Flash Point | 47 °C |
Explosion Limit | 2.0 - 12.0 %(V) |
Density | 0.99 g/cm3 (20 °C) |