Stampa…
Titanium(IV) butanolate 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Titanium (IV) butoxide, Titanium tetrabutanolate, Tetra-n-butyl orthotitanate, Titanium (IV) n-butoxide
223190010 223190020 223192500 223195000 223190100
ACRO223190010EA 144 EUR
ACRO223190010 ACRO223190020 ACRO223192500 ACRO223195000 ACRO223190100
Titanium(IV) butanolate 98+%
Titanium(IV) butanolate
Formula: C₁₆H₃₆O₄Ti
Peso molecolare: 340,34 g/mol
Punto di ebollizione: 310…314 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –75 °C
Densità: 0,99 g/cm³
Flash Pt: 47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009433
CAS Number: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 50 to 90 cP (at 25°C)
Gravimetry 23.0 to 23.9 % (TiO2)