Stampa…
Titanium(IV) isopropoxide per sintesi
Fornitore: Merck
Attenzione
8.21895.0250 8.21895.1000 8.21895.2500
8.21895.0250EA 49.5 EUR
8.21895.0250 8.21895.1000 8.21895.2500
Titanium(IV) isopropoxide per sintesi
Titanium(IV) isopropoxide
Formula: C₁₂H₂₈O₄Ti
Punto di ebollizione: 240 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 18…20 °C
Densità: 0,9711 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008871
CAS Number: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
UN: 2413
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09614