Titanio (IV) ossido rutile ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 1317-80-2
Molecular Formula: TiO2
Formula Weight: 79.90
Physical Form: 3-6mm Sintered Pieces
Density: 4.23
Melting Point: 1830-1850°
Boiling Point: 2500-3000°
Merck Reference: 14,9472
MDL No.: MFCD00011269
Formula:
O₂Ti Punto di ebollizione: 2500…3000 °C Punto di fusione: 1830…1850 °C Densità: 4,23 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011269 CAS Number: 1317-80-2 EINECS: 215-282-2 Merck Index: 14,9472 |