Titanio (IV) ossido rutile ≥99.5% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Rutile
Purity: 99.5% min
CAS No.: 1317-80-2
Molecular Formula: O2Ti
Formula Weight: 79.90
Physical Form: 1.0-2.0 Micron APS Powder
Density: 4.23
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1830-1850°
Boiling Point: 2500-3000°
Merck Reference: 14,9472
MDL No.: MFCD00011269
Formula:
O₂Ti Punto di ebollizione: 2500…3000 °C Punto di fusione: 1830…1850 °C Densità: 4,23 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011269 CAS Number: 1317-80-2 EINECS: 215-282-2 Merck Index: 14,9472 |