Stampa…
Titanio (IV) ossido, Patinal®
Fornitore: Merck
Synonyms: Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
1.11771.0100 1.11771.1000
1.11771.0100EA 0 EUR
1.11771.0100 1.11771.1000
Titanio (IV) ossido, Patinal®
Titanio (IV) ossido
Formula: TiO₂
Peso molecolare: 79,88 g/mol
Punto di ebollizione: 2900 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1855 °C
Densità: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011269
CAS Number: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549