Stampa…
Titanio (IV) ossido Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00808.1000 1.00808.9025 1.00808.9050
1.00808.1000EA 102 EUR
1.00808.1000 1.00808.9025 1.00808.9050
Titanio (IV) ossido Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Titanio (IV) ossido
Formula: TiO₂
Punto di ebollizione: 2900 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1855 °C
Densità: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011269
CAS Number: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1855 °C
Molar Mass 79.87 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Boiling Point 2900 °C
pH 7 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)