Stampa…
Titanium(IV) oxide anatase catalyst support
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Pigment White 6, Titanium dioxide anatase, Anatase
44429.30 44429.A1 44429.A7
44429.30EA 71.2 EUR
44429.30 44429.A1 44429.A7
Titanium(IV) oxide anatase catalyst support
Titanium(IV) oxide anatase
Molecular Formula: TiO2 Formula Weight: 79.90 Physical Form: 1/8" Pellets MDL No.: MFCD00011269
Formula: TiO₂
Punto di ebollizione: 2900 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1855 °C
Densità: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011269
CAS Number: 13463-67-7
EINECS: 215-280-1
Merck Index: 13,09549