Titanio (IV) ossido ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
Purity: 99.995%
CAS No.: 13463-67-7
Molecular Formula: TiO2, predominantly rutile and anatase
Formula Weight: 79.90
Physical Form: -22 Mesh Powder
Density: 4.26
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1830-1850°
Boiling Point: 2500-3000°
Merck Reference: 14,9472
MDL No.: MFCD00011269
Formula:
TiO₂ Peso molecolare: 79,88 g/mol Punto di ebollizione: 2500…3000 °C Punto di fusione: 1830…1850 °C Densità: 4,26 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011269 CAS Number: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 Merck Index: 14,9472 |