Stampa…
Titanio (IV) ossido, Aeroxide® P25
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
384290500 384292500 384290010
ACRO384290500EA 67.8 EUR
ACRO384290500 ACRO384292500 ACRO384290010
Titanio (IV) ossido, Aeroxide® P25
Titanio (IV) ossido
Formula: TiO₂
Punto di ebollizione: 2900 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 1855 °C
Densità: 4,23 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011269
CAS Number: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Assay ≥99.5 % (on ignited substance) Typical
Specific surface area 35 to 65 m²/g
pH 3.5 to 4.5 (4 % dispersion)
Acidity (HCl) ≤0.3 %