Titanio (IV) ossido 98.0-100.5%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
Formula:
TiO₂ Punto di ebollizione: 2900 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 1855 °C Densità: 4,23 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011269 CAS Number: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 Merck Index: 13,09549 |
Appearance | White to almost white Powder |
Acidity/alkalinity | Passes test |
Titration | 98.0 to 100.5 % |
Antimony (Sb) | ≤100 ppm |
Arsenic (As) | ≤5 ppm |
Barium (Ba) | passes test |
Iron (Fe) | ≤200 ppm |
Soluble matter | ≤0.5 % (in water) |