Titanio (IV) ossido predominantly rutile 99.999% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
Formula:
TiO₂ Punto di ebollizione: 2900 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 1855 °C Densità: 4,23 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011269 CAS Number: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 Merck Index: 13,09549 |
Appearance | White to off-white Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |