Titanio (III) ossido ≥99.8% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.8%
CAS No.: 1344-54-3
Molecular Formula: Ti2O3
Formula Weight: 143.80
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 4.6
Melting Point: 2130° dec.
MDL No.: MFCD00036278
Formula:
O₃Ti₂ Punto di fusione: 2130 °C (dec.) Densità: 4,6 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036278 CAS Number: 1344-54-3 EINECS: 215-697-9 |