Stampa…
Titanio (II) ossido ≥99.9% (metals basis), in pastiglie
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Titanium oxide, Titanium monoxide
42940.14 42940.22
42940.14EA 168 EUR
42940.14 42940.22
Titanio (II) ossido ≥99.9% (metals basis), in pastiglie
Titanio (II) ossido
Purity: 99.9% CAS No.: 12137-20-1 Molecular Formula: TiO Formula Weight: 63.90 Physical Form: 8-9mm(0.32-0.36in) dia x 6-7mm(0.24-0.28in) thick Density: 4.95 Melting Point: 1700° Boiling Point: 3000° MDL No.: MFCD00036279
Formula: OTi
Punto di ebollizione: >3000 °C
Punto di fusione: 1700 °C
Densità: 4,95
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036279
CAS Number: 12137-20-1
EINECS: 235-236-5