Titanio (II) ossido ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Titanium oxide, Titanium monoxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12137-20-1
Molecular Formula: TiO
Formula Weight: 63.90
Physical Form: Lump
Density: 4.95
Melting Point: 1700°
Boiling Point:
Formula:
OTi Peso molecolare: 63.88 g/mol Punto di ebollizione: >3000 °C Punto di fusione: 1700 °C Densità: 4.95 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036279 CAS Number: 12137-20-1 EINECS: 235-236-5 |