Stampa…
Hafnium dioxide, Patinal®
Fornitore: Merck
1.11626.0100 1.11626.1000
1.11626.0100EA 0 EUR
1.11626.0100 1.11626.1000
Hafnium dioxide, Patinal®
Hafnium dioxide
Formula: HfO₂
Peso molecolare: 210,49 g/mol
Punto di ebollizione: 5400 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2812 °C
Densità: 9,68 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003565
CAS Number: 12055-23-1
EINECS: 235-013-2
Merck Index: 14,04727