Stampa…
Hafnium dioxide ≥99.99% (metals basis excluding Zr) (max. 100 ppm Zr)
Fornitore: Thermo Scientific
40620.03 40620.06
40620.03EA 125 EUR
40620.03 40620.06
Hafnium dioxide ≥99.99% (metals basis excluding Zr) (max. 100 ppm Zr)
Hafnium dioxide
Purity: 99.99% CAS No.: 12055-23-1 Molecular Formula: HfO2 Formula Weight: 210.49 Physical Form: Powder Density: 9.68 Melting Point: 2774° Merck Reference: 14,4588 MDL No.: MFCD00003565
Formula: HfO₂
Peso molecolare: 210,49 g/mol
Punto di ebollizione: 5400 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2774 °C
Densità: 9,68
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003565
CAS Number: 12055-23-1
EINECS: 235-013-2
Merck Index: 14,4588