Stampa…
Hafnium dioxide, tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40270.22 40270.36
40270.22EA 197 EUR
40270.22 40270.36
Hafnium dioxide, tech.
Hafnium dioxide
CAS No.: 12055-23-1 Molecular Formula: HfO2 Formula Weight: 210.49 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 9.68 Odour: Odourless Merck Reference: 14,4588 MDL No.: MFCD00003565
Formula: HfO₂
Punto di ebollizione: 5400 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2774 °C
Densità: 9,68
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003565
CAS Number: 12055-23-1
EINECS: 235-013-2
Merck Index: 14,4588