Stampa…
Hafnium dioxide ≥99.9% (metals basis excluding Zr) (max. 0.5% Zr)
Fornitore: Thermo Scientific
36204.09 36204.18
36204.09EA 89.5 EUR
36204.09 36204.18
Hafnium dioxide ≥99.9% (metals basis excluding Zr) (max. 0.5% Zr)
Hafnium dioxide
Purity: 99.9% CAS No.: 12055-23-1 Molecular Formula: HfO2 Formula Weight: 210.49 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 9.68 Melting Point: 2774° Merck Reference: 14,4588 MDL No.: MFCD00003565
Formula: HfO₂
Peso molecolare: 210,49 g/mol
Punto di ebollizione: 5400 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2774 °C
Densità: 9,68
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003565
CAS Number: 12055-23-1
EINECS: 235-013-2
Merck Index: 14,4588