Hafnium dioxide ≥99.9% (metals basis excluding Zr), Spectrographic Grade (Zr typ. <80 ppm)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.9%
CAS No.: 12055-23-1
Molecular Formula: HfO2
Formula Weight: 210.49
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 9.68
Melting Point: 2774°
Merck Reference: 14,4588
MDL No.: MFCD00003565
Formula:
HfO₂ Punto di ebollizione: 5400 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 2774 °C Densità: 9,68 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003565 CAS Number: 12055-23-1 EINECS: 235-013-2 Merck Index: 14,4588 |