Titanium nitride ≥99.7% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.7%
CAS No.: 25583-20-4
Molecular Formula: TiN
Formula Weight: 61.91
Physical Form:
Formula:
NTi Punto di fusione: 2950 °C Densità: 5,22 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049596 CAS Number: 25583-20-4 EINECS: 247-117-5 |