Titanium(IV) iodide, anidro ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Titanium tetraiodide
Ampuled under argon
Purity: 99.9%
CAS No.: 7720-83-4
Molecular Formula: TiI4
Formula Weight: 555.52
Physical Form: Lump, Ampouled under argon
Density: 4.30
Melting Point: 150°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00043077
Formula:
I₄Ti Punto di ebollizione: 360 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 150 °C Densità: 4,30 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043077 CAS Number: 7720-83-4 EINECS: 231-754-0 UN: 3260 ADR: 8,II |