Stampa…
Titanio (II) idruro, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12384.0100 1.12384.1000
1.12384.0100EA 162 EUR
1.12384.0100 1.12384.1000
Titanio (II) idruro, Sigma-Aldrich®
Titanio (II) idruro
Formula: H₂Ti
Densità: 3,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151301
CAS Number: 7704-98-5
EINECS: 231-726-8
UN: 1871
ADR: 4.1,
Merck Index: 14,09473
Visualizza i codici
Melting Point 400 °C
Molar Mass 49.88 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
Flash Point 400 °C
Density 3.76 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 400 °C
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable Solid