Stampa…
Titanio tetracloruro 99.9%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tetracloruro di titanio, Titanio (IV) cloruro
197231000 197232500 197230010
ACRO197231000EA 62.3 EUR
ACRO197231000 ACRO197232500 ACRO197230010
Titanio tetracloruro 99.9%
Titanio tetracloruro
Formula: Cl₄Ti
Peso molecolare: 189,69 g/mol
Punto di ebollizione: 136 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –24 °C
Densità: 1,72 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011267
CAS Number: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 1838
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,09555
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow Liquid
Assay ≥99.85 %
Non-volatile matter ≤500 ppm
Aluminium (Al) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Carbon (C) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Silicon (Si) ≤50 ppm
Vanadium (V) ≤5 ppm